Learn More
2-Methyl-2-butanol, 99+%, extra pure, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10471641 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10471641 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10471641 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 220230050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-2-butanol
Namenshinweis p.a.
CAS 75-85-4
Farbe Farblos
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C5H12O
Strukturformel C2H5C(CH3)2OH
Brechungsindex 1.4040 to 1.4060 (20°C, 589nm)
MDL-Nummer MFCD00004478
Menge 5 mL
Beilstein 01, 388
Rückstand nach Verdampfung 0.001% max.
Merck Index 15, 7253
Synonym 2-methyl-2-butanol, tert-amyl alcohol, amylene hydrate, tert-pentyl alcohol, tert-pentanol, t-amyl alcohol, 2-butanol, 2-methyl, dimethylethylcarbinol, ethyldimethylcarbinol, tert-isoamyl alcohol
InChI-Schlüssel MSXVEPNJUHWQHW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC(C)(C)O
IUPAC-Name 2-Methylbutan-2-ol
Molekulargewicht (g/mol) 88.15
PubChem CID 6405
Formelmasse 88.15
Reinheit (%) ≥99%
Güte Extrarein
Physikalische Form Liquid