Learn More
2-Methyl-2-butanol 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30316739
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30316739 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30316739 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA15084410AL100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Amyl Alcohol
CAS 75-85-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile tert-Amyl Alcohol
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C5 H12 O
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym t-Amyl alcohol, 2-Butanol, 2-methyl-, tert-Pentyl alcohol (8CI), 2-Methyl-2-butanol, 1,1-Dimethyl-1-propanol, 2-Ethyl-2-propanol, 2-Hydroxy-2-methylbutane, 2-Methyl-2-hydroxybutane, Amylene hydrate, Dimethylethylcarbinol, Ethyldimethylcarbinol, NSC 25498, tert-Amyl alcohol, tert-Pentanol
InChI-Formel InChI=1S/C5H12O/c1-4-5(2,3)6/h6H,4H2,1-3H3
SMILES CCC(C)(C)O
IUPAC-Name 2-Methylbutan-2-ol
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 88.15
Menge 1 mL
Formelmasse 88.0888 g/mol