Learn More
2-Methyl-2,4-pentandiol, 99 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 150340250
Additional Details : CAS : 107-41-5 Gewicht : 23.10000kg
Menge | 25L |
---|---|
Verpackung | Metalltrommel |
Chemische Identifikatoren
107-41-5 | |
118.18 | |
SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N | |
7870 | |
2-Methylpentan-2,4-diol |
C6H14O2 | |
MFCD00004547 | |
hexylene glycol, 2-methyl-2,4-pentanediol, pinakon, 2,4-dihydroxy-2-methylpentane, 2,4-pentanediol, 2-methyl, diolane, isol, 4-methyl-2,4-pentanediol, 1,1,3-trimethyltrimethylenediol, 2-methyl pentane-2,4-diol | |
CHEBI:62995 | |
CC(CC(C)(C)O)O |
Spezifikation
2-Methyl-2, 4-pentanediol | |
93°C | |
Metalltrommel | |
0.922 | |
197.0°C | |
-40.0°C | |
107-41-5 | |
100.0 | |
C6H14O2 | |
MFCD00004547 | |
01,693 | |
hexylene glycol, 2-methyl-2,4-pentanediol, pinakon, 2,4-dihydroxy-2-methylpentane, 2,4-pentanediol, 2-methyl, diolane, isol, 4-methyl-2,4-pentanediol, 1,1,3-trimethyltrimethylenediol, 2-methyl pentane-2,4-diol | |
SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N | |
2-Methylpentan-2,4-diol | |
7870 | |
118.18 | |
99% |
0.9220g/mL | |
Authentic | |
1.4260 to 1.4280 | |
36 mPa.s (20°C) | |
Nicht ausgewiesen | |
25L | |
98.5 | |
98.5% min. (GC) | |
CH3CH(OH)CH2C(CH3)2OH | |
01, 486 | |
15, 4746 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and lower aliphathic,hydrocarbons | |
CC(CC(C)(C)O)O | |
118.18 | |
CHEBI:62995 | |
Leicht viskose Flüssigkeit |