Learn More
2-Methyl-1H-imidazol, Mikromol™
Artikelnummer. 18081990
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18081990 100 mg 100 Milligramm
18071710 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18081990 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0252.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2-Methyl-1H-imidazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-1H-imidazole
CAS 693-98-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-Methyl-1H-imidazole
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C4 H6 N2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Ondansetron Hydrochloride Dihydrate Imp. F (EP), Ondansetron Imp. F (EP), 2-Methyl-1H-imidazole, GR 55299X, BP Ondansetron Impurity F, Ph Eur Ondansetron Impurity F, 2-methylimidazole (GR 55299X), Ondansetron Hydrochloride Dihydrate Impurity F, Ondansetron Impurity F
InChI-Formel InChI=1S/C4H6N2/c1-4-5-2-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)
SMILES Cc1ncc[nH]1
IUPAC-Name 2-Methyl-1H-Imidazol
Molekulargewicht (g/mol) 82.1
Menge 100 mg
Formelmasse 82,0531 g/mol