Learn More
2-Methyl-1-propanol, Honeywell
Artikelnummer. p-7073700
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
Artikelnummer. 15633880
Marke: Honeywell Riedel-de Haën 330641L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 78-83-1
Summenformel C4H10O
Molekulargewicht (g/mol) 74.123
MDL-Nummer MFCD00004740
InChI-Schlüssel ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Isobutylalkohol, 1-Hydroxymethylpropan, Iso-Butylalkohol, 2-Methylpropylalkohol, i-Butylalkohol, isopropylcarbinol, iso-butyl alcohol, 2-methylpropyl alcohol, isobutylalkohol, i-butyl alcohol
PubChem CID 6560
ChEBI CHEBI:46645
IUPAC-Name 2-Methylpropan-1-ol
SMILES CC(C)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-1-Propanol
Namenshinweis Reag. Ph. Eur.
Dichte 0.803 g/ml bei 25 °C
Flammpunkt 28 °C (82.4 °F)
Strukturformel (CH3)2CHCH2OH
Menge 1 l
UN-Nummer 1212
Beilstein 1730878
Dampfdichte 2.55 (vs. Luft)
Formelmasse 74.12 mol
Reinheit (%) ≥99 % (GC)
Güte ACS/puriss. P. A
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methyl-1-propanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-methylpropan-1-ol