Learn More
2-Methyl-1-propanol, ≥ 99 %, spektralphotometrischer Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10514111 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10514111 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
10357920 1 L Glasflasche 1 Liter
10367920 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10514111 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 167705000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 78-83-1 | C4H10O | 74.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-83-1
Summenformel C4H10O
Molekulargewicht (g/mol) 74.12
MDL-Nummer MFCD00004740
InChI-Schlüssel ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1-propanol, isobutanol, isobutyl alcohol, 1-propanol, 2-methyl, 1-hydroxymethylpropane, isopropylcarbinol, iso-butyl alcohol, 2-methylpropyl alcohol, isobutylalkohol, i-butyl alcohol
PubChem CID 6560
ChEBI CHEBI:46645
IUPAC-Name 2-Methylpropan-1-ol
SMILES CC(C)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-1-propanol
Namenshinweis 99+%
Extinktion 0.01 max. at 330nm, 0.1 max. at 250nm, 0.5 max. at 230nm, 1 max. at 220nm
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -108.0°C
Dichte 0.8000g/mL
Siedepunkt 108.0°C
Flammpunkt 28°C
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHCH2OH
Brechungsindex 1.3945 to 1.3965
Menge 500 mL
Beilstein 01, 373
Rückstand nach Verdampfung 0.0005% max.
Merck Index 15, 5176
Relative Dichte 0.8
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 95g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether, acetone
Viskosität 4 Pas (20°C)
Formelmasse 74.12
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methyl-1-propanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.