Learn More
2-Methyl-1-propanol, ≥ 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13294663 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
13294663 1 L 1 Liter
13128693 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13294663 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 398950010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    262.00 CHF
    254.00 CHF / 1 Liter
    Sparen 8.00 CHF
    3% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 78-83-1 | C4H10O | 74.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-83-1
Summenformel C4H10O
Molekulargewicht (g/mol) 74.12
MDL-Nummer MFCD00004740
InChI-Schlüssel ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1-propanol, isobutanol, isobutyl alcohol, 1-propanol, 2-methyl, 1-hydroxymethylpropane, isopropylcarbinol, iso-butyl alcohol, 2-methylpropyl alcohol, isobutylalkohol, i-butyl alcohol
PubChem CID 6560
ChEBI CHEBI:46645
IUPAC-Name 2-Methylpropan-1-ol
SMILES CC(C)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-1-propanol
Namenshinweis Extra Dry
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -108.0°C
Dichte 0.8000g/mL
Siedepunkt 108.0°C
Flammpunkt 28°C
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHCH2OH
Brechungsindex 1.3945 to 1.3965
Menge 1 L
Beilstein 01, 373
Merck Index 15, 5176
Relative Dichte 0.8
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 95g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether, acetone
Viskosität 4 Pas (20°C)
Formelmasse 74.12
Reinheit (%) 99+%
Güte extra trocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methyl-1-propanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.