Learn More
2-Methyl-1-piperidino-2-Propanamin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10689344
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
6105-74-4
C9H20N2
156.27
MFCD05022423
IMBNEKOMEDCTCL-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-1-piperidin-1-yl propan-2-amine, 2-methyl-1-piperidino-2-propanamine, 1,1-dimethyl-2-piperidin-1-yl-ethylamine, 1,1-dimethyl-2-piperidin-1-ylethyl amine, 2-methyl-1-piperidin-1-yl-2-propanamine, 1,1-dimethyl-2-piperidinoethylamin, 1-piperidineethanamine,a,a-dimethyl, 1,1-dimethyl-2-piperidin-1-ylethylamine
2794702
2-methyl-1-(piperidin-1-yl)propan-2-amine
CC(C)(N)CN1CCCCC1
6105-74-4
C9H20N2
156.27
MFCD05022423
IMBNEKOMEDCTCL-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-1-piperidin-1-yl propan-2-amine, 2-methyl-1-piperidino-2-propanamine, 1,1-dimethyl-2-piperidin-1-yl-ethylamine, 1,1-dimethyl-2-piperidin-1-ylethyl amine, 2-methyl-1-piperidin-1-yl-2-propanamine, 1,1-dimethyl-2-piperidinoethylamin, 1-piperidineethanamine,a,a-dimethyl, 1,1-dimethyl-2-piperidin-1-ylethylamine
2794702
2-methyl-1-(piperidin-1-yl)propan-2-amine
CC(C)(N)CN1CCCCC1
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-1-piperidino-2-propanamine
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 156.27
Reinheit (%) 97%