Learn More
2-Methyl-1-piperidino-2-Propanamin, 97 %, Maybridge
Marke: Maybridge MO01185DA
Additional Details : CAS : 6105-74-4 Gewicht : 0.05100kg Transport : UN number : 2735 Chem class : 8 Pack group : III
Menge | 1g |
---|
Chemische Identifikatoren
6105-74-4 | |
156.273 | |
IMBNEKOMEDCTCL-UHFFFAOYSA-N | |
2794702 | |
CC(C)(CN1CCCCC1)N |
C9H20N2 | |
MFCD05022423 | |
2-methyl-1-piperidin-1-yl propan-2-amine, 2-methyl-1-piperidino-2-propanamine, 1,1-dimethyl-2-piperidin-1-yl-ethylamine, 1,1-dimethyl-2-piperidin-1-ylethyl amine, 2-methyl-1-piperidin-1-yl-2-propanamine, 1,1-dimethyl-2-piperidinoethylamin, 1-piperidineethanamine,a,a-dimethyl, 1,1-dimethyl-2-piperidin-1-ylethylamine | |
2-Methyl-1-piperidin-1-ylpropan-2-amin |
Spezifikation
2-Methyl-1-piperidino-2-propanamine | |
1g | |
97.0 | |
C9H20N2 | |
2-methyl-1-piperidin-1-yl propan-2-amine, 2-methyl-1-piperidino-2-propanamine, 1,1-dimethyl-2-piperidin-1-yl-ethylamine, 1,1-dimethyl-2-piperidin-1-ylethyl amine, 2-methyl-1-piperidin-1-yl-2-propanamine, 1,1-dimethyl-2-piperidinoethylamin, 1-piperidineethanamine,a,a-dimethyl, 1,1-dimethyl-2-piperidin-1-ylethylamine | |
CC(C)(CN1CCCCC1)N | |
156.273 | |
156.27 |
Bernsteinfarbene Glasflasche | |
6105-74-4 | |
97% | |
MFCD05022423 | |
IMBNEKOMEDCTCL-UHFFFAOYSA-N | |
2-Methyl-1-piperidin-1-ylpropan-2-amin | |
2794702 | |
97% |