missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Methyl-1-piperidino-2-Propanamin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Methyl-1-piperidino-2-propanamine |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 156.27 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'