Learn More
2-Methyl-1-Naphthylmagnesiumbromid, 0.25 M in 2-MetHF
Artikelnummer. 15471126
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15471126 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15471126 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54388.AE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-1-naphthylmagnesium bromide
CAS 21450-90-8
Summenformel C11H9BrMg
MDL-Nummer MFCD01311486
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2924
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive; May form a precipitate
Synonym 2-methyl-1-naphthylmagnesium bromide, frkjgfapmohvam-uhfffaoysa-m, 2-methyl-1-naphthyl magnesium bromide, magnesium,bromo 2-methyl-1-naphthalenyl, magnesium,2-methyl-1h-naphthalen-1-ide,bromide, 2-methyl-1-naphthylmagnesium bromide, 0.25 m in thf, 2-methyl-1-naphthylmagnesium bromide, 0.25 m in 2-methf, 2-methyl-1-naphthylmagnesium bromide 0.25 m in tetrahydrofuran, grignard reagent
InChI-Schlüssel FRKJGFAPMOHVAM-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC1=C([Mg]Br)C2=CC=CC=C2C=C1
IUPAC-Name Magnesium;2-methyl-1H-naphthalen-1-id;Bromid
Molekulargewicht (g/mol) 245.40
PubChem CID 11791449
Formelmasse 245.4
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.25M in 2-MeTHF