Learn More
2-Methyl-1-Buten-3-yn, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342386
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11342386 25 g 25 Gramm
11332386 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342386 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06111.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 78-80-8 | C5H6 | 66.103 g/mol
2-Methyl-1-buten-3-yne is a reagent used in analytical studies to determine the aroma compounds present in various things by using pyrolysis gas chromatography mass spectrometry techniques.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Methyl-1-buten-3-in ist ein Reagenz, das in analytischen Studien verwendet wird, um die in verschiedenen Dingen vorhandenen Aromaverbindungen mithilfe von Pyrolyse-Gaschromatographie-Massenspektrometrieverfahren zu bestimmen.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Nicht kompatibel mit Schwermetallpulver und Hitze. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-80-8
Summenformel C5H6
Molekulargewicht (g/mol) 66.103
MDL-Nummer MFCD00008599
InChI-Schlüssel BOFLDKIFLIFLJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropenylacetylene, 2-methyl-1-buten-3-yne, valylene, 1-buten-3-yne, 2-methyl, 3-methyl-3-buten-1-yne, 2-methylbutenyne, isopropenyl acetylene, acmc-20anrd, 2-methyl-1-butenyne, 2-methyl-l-buten-3-yne
PubChem CID 62323
IUPAC-Name 2-Methylbut-1-en-3-yn
SMILES CC(=C)C#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-1-buten-3-yne
Schmelzpunkt -113°C
Dichte 0.694
Siedepunkt 32°C to 33°C
Flammpunkt −45°C (−49°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.418
Menge 25 g
UN-Nummer UN3295
Beilstein 969175
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 66.1
Reinheit (%) 97%