Learn More
2-Methyl-1,3-thiazol-4-carboximidamid Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10752323
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10752323 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10544994 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10752323 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SPB03559DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 18876-82-9
Summenformel C5H8ClN3S
Molekulargewicht (g/mol) 177.65
MDL-Nummer MFCD00178765
InChI-Schlüssel YYLYRAUCGUIGIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1,3-thiazole-4-carboximidamide hydrochloride, 2-methylthiazole-4-carboxamidine hydrochloride, 2-methyl-thiazole-4-carboxamidine hydrochloride, 2-methylthiazole-4-carboximidamide hydrochloride, 2-methyl-1,3-thiazole-4-carboxamidine, chloride, 4-thiazolecarboximidamide,2-methyl-,hydrochloride 1:1
PubChem CID 2799402
IUPAC-Name 2-Methyl-1,3-Thiazol-4-Carboximidamid;Hydrochlorid
SMILES CC1=NC(=CS1)C(=N)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-1, 3-thiazole-4-carboximidamide hydrochloride
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 177.66
Reinheit (%) 97%