Learn More
2-Methyl-1,3-oxazol-4-carbaldehyd, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11356975
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11356975 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
11346975 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10515100 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11356975 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC57904DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 113732-84-6
Summenformel C5H5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 111.1
InChI-Schlüssel ARAUEWKXKTYCHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyloxazole-4-carbaldehyde, 2-methyl-oxazole-4-carbaldehyde, 2-methyloxazole-4-carboxaldehyde, 2-methyl-4-formyloxazole, 4-oxazolecarboxaldehyde, 2-methyl, 4-formyl-2-methyl-1,3-oxazole, 2-methyl-1,3-oxazole-4-carboxaldehyde, acmc-20ai0d, 2-methyl-4-oxazolecarbaldehyde
PubChem CID 11073372
IUPAC-Name 2-Methyl-1,3-Oxazol-4-Carbaldehyd
SMILES CC1=NC(=CO1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-methyl-1, 3-oxazole-4-carbaldehyde
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 111.1
Reinheit (%) 97%