Learn More
2-Methyl-1,3-Cyclohexandion, 98+%, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 126590250
Additional Details : CAS : 1193-55-1 Gewicht : 0.07500kg
Menge | 25g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
1193-55-1 | |
126.15 | |
VSGJHHIAMHUZKF-UHFFFAOYSA-N | |
70945 | |
CC1C(=O)CCCC1=O |
C7H10O2 | |
MFCD00001587 | |
2-methyl-1,3-cyclohexanedione, 1,3-cyclohexanedione, 2-methyl, 1,3-dimethylcycloadipic ketone, 2-methyl-1,3-cyclohexandione, 1-methyl-2,6-cyclohexanedione, ghl.pd_mitscher_leg0.98, 2-methylcyclohexan-1,3-dion, 2-methyl-cyclohexane-1,3-dione, pubchem15384, acmc-209a2g | |
2-Methylcyclohexan-1,3-dion |
Spezifikation
2-Methyl-1, 3-cyclohexanedione | |
Glasflasche | |
Braun bis Weiß | |
25g | |
98.0 | |
98+% | |
CH3C6H7(=O)2 | |
07, 558 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol | |
CC1C(=O)CCCC1=O | |
126.15 | |
126.15 | |
98+% |
Authentic | |
1% max. (K.F.) | |
>204°C | |
1193-55-1 | |
100.0 | |
C7H10O2 | |
MFCD00001587 | |
2-methyl-1,3-cyclohexanedione, 1,3-cyclohexanedione, 2-methyl, 1,3-dimethylcycloadipic ketone, 2-methyl-1,3-cyclohexandione, 1-methyl-2,6-cyclohexanedione, ghl.pd_mitscher_leg0.98, 2-methylcyclohexan-1,3-dion, 2-methyl-cyclohexane-1,3-dione, pubchem15384, acmc-209a2g | |
VSGJHHIAMHUZKF-UHFFFAOYSA-N | |
2-Methylcyclohexan-1,3-dion | |
70945 | |
Pulver, Kristalle oder kristallines Pulver |
Sicherheit und Handhabung
- 2-Methyl-1,3-cyclohexanedione
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.