Learn More
2-Methoxithiazol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15473297
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15473297 25 g 25 Gramm
15463297 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15473297 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25655.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14542-13-3
Summenformel C4H5NOS
Molekulargewicht (g/mol) 115.15
MDL-Nummer MFCD01631143
InChI-Schlüssel MJJRDTKNLLMJDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxythiazole, thiazole, 2-methoxy, 2-methoxy thiazole, acmc-209cuy, #, ksc174c3j, 2-methoxy-1,3-thiazole
PubChem CID 575451
IUPAC-Name 2-Methoxy-1,3-Thiazol
SMILES COC1=NC=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxythiazole
Siedepunkt 150°C to 151°C
Flammpunkt 49°C (120°F)
Menge 25 g
UN-Nummer UN1993
Formelmasse 115.15
Reinheit (%) 98%