missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Methoxytetrahydropyran, 98 %, Acros Organics

Marke:  Acros Organics 450830250

Additional Details : CAS : 6581-66-4 Gewicht : 0.02000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III


Menge 25g

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15229656

  • 139.40 CHF / 25 Gramm


Verfügbar ab
20-07-2020
Zum Warenkorb hinzufügen

Spezifikation

Chemische Identifikatoren

6581-66-4
116.16
2-methoxytetrahydropyran, tetrahydro-2-methoxy-2h-pyran, pyran, 2-methoxy-tetrahydro, 2h-pyran,tetrahydro-2-methoxy, 2h-pyran, tetrahydro-2-methoxy, 2-methoxytetrahydro-2h-pyran, methoxytetrahydropyran, 2-methoxyoxan-3-yl, 5-17-03-00078 beilstein handbook reference
2-Methoxyoxan
C6H12O2
XTDKZSUYCXHXJM-UHFFFAOYSA-N
23057
COC1CCCCO1

Spezifikation

2-Methoxytetrahydropyran
25°C
128°C to 129°C
6581-66-4
C6H12O2
XTDKZSUYCXHXJM-UHFFFAOYSA-N
2-Methoxyoxan
23057
98%
0.9630g/mL
0.963
25g
97.5% min. (GC)
2-methoxytetrahydropyran, tetrahydro-2-methoxy-2h-pyran, pyran, 2-methoxy-tetrahydro, 2h-pyran,tetrahydro-2-methoxy, 2h-pyran, tetrahydro-2-methoxy, 2-methoxytetrahydro-2h-pyran, methoxytetrahydropyran, 2-methoxyoxan-3-yl, 5-17-03-00078 beilstein handbook reference
COC1CCCCO1
116.16
116.16
Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

Produktidentifikator
  • 2-Methoxytetrahydropyran, 98%

Signalwort
  • Achtung

Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3

Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

Dokumentation