Learn More
2-Methoxypyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440284
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11440284 25 g 25 Gramm
11450284 100 g -
11460284 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440284 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13675.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1628-89-3 | C6H7NO | 109.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1628-89-3
Summenformel C6H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 109.13
MDL-Nummer MFCD00006262
InChI-Schlüssel IWTFOFMTUOBLHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2-methoxy, 2-methoxy pyridine, pyridine, methoxy, 2-methoxy-pyridine, unii-geb38j8108, methyl 2-pyridyl ether, methoxypyridine, 6-methoxypyridine, methyl pyridinyl ether, pubchem13201
PubChem CID 74201
IUPAC-Name 2-Methoxypyridin
SMILES COC1=CC=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxypyridine
Dichte 1.046
Siedepunkt 142°C to 143°C
Flammpunkt 32°C (89°F)
Brechungsindex 1.504
Menge 25 g
UN-Nummer UN3271
Beilstein 108189
Formelmasse 109.13
Reinheit (%) 98%