missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Methoxypyridin 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-158475
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1628-89-3
C6H7NO
109.13
MFCD00006262
IWTFOFMTUOBLHG-UHFFFAOYSA-N
pyridine, 2-methoxy, 2-methoxy pyridine, pyridine, methoxy, 2-methoxy-pyridine, unii-geb38j8108, methyl 2-pyridyl ether, methoxypyridine, 6-methoxypyridine, methyl pyridinyl ether, pubchem13201
74201
2-methoxypyridine
COC1=CC=CC=N1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1628-89-3
C6H7NO
109.13
MFCD00006262
IWTFOFMTUOBLHG-UHFFFAOYSA-N
pyridine, 2-methoxy, 2-methoxy pyridine, pyridine, methoxy, 2-methoxy-pyridine, unii-geb38j8108, methyl 2-pyridyl ether, methoxypyridine, 6-methoxypyridine, methyl pyridinyl ether, pubchem13201
74201
2-methoxypyridine
COC1=CC=CC=N1

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Methoxypyridine
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0400g/mL
Siedepunkt 142°C
Flammpunkt 32°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C5H4N)OCH3
Brechungsindex 1.5010 to 1.503
Menge 5 g
Beilstein 21, 44
Relative Dichte 1.04
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol,acetone and ether
Formelmasse 109.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methoxypyridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'