Learn More
2-Methoxypyridin 98 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 126101000
Additional Details : CAS : 1628-89-3 Gewicht : 0.15000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
Menge | 100g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
1628-89-3 | |
109.13 | |
IWTFOFMTUOBLHG-UHFFFAOYSA-N | |
74201 | |
COC1=CC=CC=N1 |
C6H7NO | |
MFCD00006262 | |
pyridine, 2-methoxy, 2-methoxy pyridine, pyridine, methoxy, 2-methoxy-pyridine, unii-geb38j8108, methyl 2-pyridyl ether, methoxypyridine, 6-methoxypyridine, methyl pyridinyl ether, pubchem13201 | |
2-Methoxypyridin |
Spezifikation
2-Methoxypyridine | |
32°C | |
Glasflasche | |
1.04 | |
Farblos bis hellgelb | |
98% | |
97.5 | |
97.5% min. (GC) | |
(C5H4N)OCH3 | |
21, 44 | |
Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol,acetone and ether | |
COC1=CC=CC=N1 | |
109.13 | |
109.13 | |
98% |
1.0400g/mL | |
Authentic | |
1.5010 to 1.503 | |
142°C | |
100g | |
1628-89-3 | |
100.0 | |
C6H7NO | |
MFCD00006262 | |
pyridine, 2-methoxy, 2-methoxy pyridine, pyridine, methoxy, 2-methoxy-pyridine, unii-geb38j8108, methyl 2-pyridyl ether, methoxypyridine, 6-methoxypyridine, methyl pyridinyl ether, pubchem13201 | |
IWTFOFMTUOBLHG-UHFFFAOYSA-N | |
2-Methoxypyridin | |
74201 | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
- 2-Methoxypyridine
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.