Learn More
2-Methoxypyridin-4-boronsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15249926 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15249926 250 mg 250 Milligramm
15239926 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15249926 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 454372500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 762262-09-9 | C6H8BNO3 | 152.94 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 762262-09-9
Summenformel C6H8BNO3
Molekulargewicht (g/mol) 152.94
MDL-Nummer MFCD07368877
InChI-Schlüssel DHQMUJSACXTPEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxypyridine-4-boronic acid, 2-methoxypyridin-4-yl boronic acid, 2-methoxypyridne-4-boronic acid, 2-methoxy-4-pyridineboronic acid, 2-methoxypyridin-4-yl-4-boronic acid, 2-methoxy-4-pyridyl boronic acid, boronic acid, 2-methoxy-4-pyridinyl, 2-methoxypyridne-4-boronicacid, pubchem17079, acmc-209p2b
PubChem CID 23546919
IUPAC-Name 2-Methoxypyridin-4-borsäure
SMILES COC1=NC=CC(=C1)B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxypyridine-4-boronic acid
Schmelzpunkt 65.0°C to 70.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Menge 250 mg
Formelmasse 152.95
Reinheit (%) 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methoxypyridine-4-boronic acid, 95%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.