Learn More
2-Methoxypyridin-3-borsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11324536
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11324536 1 g 1 Gramm
11334536 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11324536 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L20094.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 163105-90-6 | C6H8BNO3 | 152.94 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 163105-90-6
Summenformel C6H8BNO3
Molekulargewicht (g/mol) 152.94
MDL-Nummer MFCD03411572
InChI-Schlüssel NVOLYUXUHWBCRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxypyridine-3-boronic acid, 2-methoxy-3-pyridineboronic acid, 2-methoxypyridin-3-yl boronic acid, 2-methoxy-3-pyridylboronic acid, 2-methoxypyridin-3-yl-3-boronic acid, 2-methoxy-3-pyridinyl boronic acid, 2-methoxy-3-pyridyl boronic acid, 2-methoxy-3-pyridinyl-boronic acid, boronic acid, 2-methoxy-3-pyridinyl, boronic acid, b-2-methoxy-3-pyridinyl
PubChem CID 2762709
IUPAC-Name 2-Methoxypyridin-3-borsäure
SMILES COC1=NC=CC=C1B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxypyridine-3-boronic acid
Schmelzpunkt 136°C to 138°C
Menge 1 g
Formelmasse 152.95
Reinheit (%) 98%