Learn More
2-Methoxyphenylzinkiodid, 0.5 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
50 mL
Packungsgröße:
50 Milliliter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Methoxyphenylzinc iodide |
| Namenshinweis | Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles |
| CAS | 282727-20-2 |
| Dichte | 0.997 |
| Summenformel | C7H7IOZn |
| MDL-Nummer | MFCD01311454 |
| Menge | 50 mL |
| UN-Nummer | UN3399 |
| Beilstein | 9617135 |
| Empfindlichkeit | Air and light sensitive |
| Mehr anzeigen |