Learn More
2-Methoxyphenylessigsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10391464 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10391464 100 g Glasflasche 100 Gramm
10052410 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10391464 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 177601000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 93-25-4 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 93-25-4
Summenformel C9H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.18
MDL-Nummer MFCD00004321
InChI-Schlüssel IVEWTCACRDEAOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxyphenylacetic acid, benzeneacetic acid, 2-methoxy, 2-2-methoxyphenyl acetic acid, 2-methoxyphenylaceticacid, o-methoxyphenyl acetic acid, acetic acid, o-methoxyphenyl, 2-methoxyphenyl acetic acid, o-methoxyphenylacetic acid, acmc-209rku, 2-carboxymethyl anisole
PubChem CID 7134
IUPAC-Name 2-(2-Methyxyph)Essigsäure
SMILES COC1=CC=CC=C1CC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxyphenylacetic acid
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 122.0°C to 125.0°C
Farbe Crèmerosa bis weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OC6H4CH2CO2H
Menge 100 g
Beilstein 10, 188
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethenol,ethyl ether,acetone
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver