Learn More
2-Methoxyphenyl isothiocyanate, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10450531 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
5g; Glass bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10450531 5g; Glass bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10450531 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 300220050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxyphenyl isothiocyanate
Namenshinweis 99%
CAS 3288-04-8
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.1900g/mL
Siedepunkt 264.0°C to 266.0°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glass bottle
Summenformel C8H7NOS
Brechungsindex 1.6433 to 1.6453
MDL-Nummer MFCD00011675
Menge 5g
Relative Dichte 1.19
Synonym 2-methoxyphenyl isothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-2-methoxy, o-methoxyphenyl isothiocyanate, 2-methoxyphenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-2-methoxy-benzene, isothiocyanic acid 2-methoxyphenyl ester, 2-methoxybenzenisothiocyanate, acmc-1coqu, o-methoxyphenylisothiocyanat, orthomethoxyphenyl isothiocyanate
InChI-Schlüssel QKAOOWJWWKWWOZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=CC=C1N=C=S
IUPAC-Name 1-isothiocyanato-2-methoxybenzene
Molekulargewicht (g/mol) 165.21
PubChem CID 520599
Formelmasse 165.22
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methoxyphenyl isothiocyanate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.