Learn More
2-Methoxyphenylbenzoat, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11348225
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11348225 100 g 100 Gramm
11338225 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348225 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08544.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 531-37-3
Summenformel C14H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 228.247
MDL-Nummer MFCD00017153
InChI-Schlüssel IZYQCDNLUPLXOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym guaiacol benzoate, benzosol, benzoylguaiacol, o-anisyl benzoate, benzoguaiacol, benzcaine, unii-odw913za6p, guaiacyl benzoate, o-methoxyphenyl benzoate, odw913za6p
PubChem CID 68272
IUPAC-Name (2-Methoxyphenyl)benzoat
SMILES COC1=CC=CC=C1OC(=O)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxyphenyl benzoate
Schmelzpunkt 57°C to 61°C
Menge 100 g
Beilstein 2053178
Formelmasse 228.25
Reinheit (%) 99%