Learn More
(2-Methoxyphenoxy)Essigsäure, 98 %, Acros Organics
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (2-Methoxyphenoxy)acetic acid |
| Schmelzpunkt | 122°C to 123°C |
| Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (HPLC) |
| Menge | 25 g |
| Formelmasse | 182.18 |
| Reinheit (%) | 98% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- (2-Methoxyphenoxy)acetic acid
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.