Learn More
(2-Methoxyphenoxy)Essigsäure, 98 %, Acros Organics
Artikelnummer. 11905141 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11905141 10 g 10 Gramm
11915141 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11905141 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 442230100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 1878-85-9
Summenformel C9H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 182.18
InChI-Schlüssel IHONYPFTXGQWAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxyphenoxy acetic acid, 2-2-methoxyphenoxy acetic acid, 2-methoxyphenoxyacetic acid, guaiacoxyacetic acid, acetic acid, 2-methoxyphenoxy, o-methoxyphenoxy acetic acid, unii-7xvz1x365a, acide o-methoxyphenoxyacetique french, o-methoxy phenoxyacetic acid, acetic acid, o-methoxyphenoxy
PubChem CID 15882
IUPAC-Name 2-(2-methoxyphenoxy)essigsäure
SMILES COC1=CC=CC=C1OCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2-Methoxyphenoxy)acetic acid
Schmelzpunkt 122°C to 123°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Menge 10 g
Formelmasse 182.18
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (2-Methoxyphenoxy)acetic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.