Learn More
2-Methoxyphenol, TRC
Artikelnummer. 30011163
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30011163 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30011163 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2653002.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90-05-1
Summenformel C7 H8 O2
Molekulargewicht (g/mol) 124.14
Synonym Guaiacol, 2-Methoxyphenol, Guaifenesin Imp. A (EP), 1-Hydroxy-2-methoxybenzene, 2-Hydroxyanisole, Anastil, Guaiastil, Methylcatechol, NSC 3815, O-Methyl catechol, Pyrocatechol monomethyl ether, Pyroguaiac acid, o-Guaiacol, o-Hydroxyanisole, o-Methoxyphenol
IUPAC-Name 2-Methoxyphenol
SMILES COc1ccccc1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Guaiacol
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H8O2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,8H,1H3
Formelmasse 124.0524