Learn More
2-Methoxyphenol (Guajacol), Mikromol™
Artikelnummer. 17942526
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17942526 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17942526 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0354.04
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2-Methoxyphenol (Guajacol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Guaiacol
CAS 90-05-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Guaiacol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H8 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Guaifenesin Imp. A (EP), Guaiacol, 2-Methoxyphenol, 1-Hydroxy-2-methoxybenzene, 2-Hydroxyanisole, Anastil, Guaiastil, Methylcatechol, NSC 3815, O-Methyl catechol, Pyrocatechol monomethyl ether, Pyroguaiac acid, o-Guaiacol, o-Hydroxyanisole, o-Methoxyphenol, Guaifenesin Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C7H8O2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,8H,1H3
SMILES COc1ccccc1O
IUPAC-Name 2-Methoxyphenol
Molekulargewicht (g/mol) 124.14
Menge 500 mg
Formelmasse 124,0524 g/mol