Learn More
2-Methoxynaphthalin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463218
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11463218 250 g 250 Gramm
11453218 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11463218 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17650.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 93-04-9 | C11H10O | 158.2 g/mol
2-methoxynaphthalene acylation is used as a model reaction to study the catalytic benefits of delamination. It was also used to study the alkali-metal-mediated manganation (AMMMn) reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Methoxynaphthalin-Acylierung wird als Modellreaktion zur Untersuchung der katalytischen Vorteile der Delamination verwendet. Wurde auch zur Untersuchung der alkalimetallvermittelten Manganationsreaktionen (AMMMn) verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Benzol, Kohlenstoffdisulfid, Diethylether. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 93-04-9
Summenformel C11H10O
Molekulargewicht (g/mol) 158.2
MDL-Nummer MFCD00004061
InChI-Schlüssel LUZDYPLAQQGJEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalene, 2-methoxy, yara yara, nerolin, methyl 2-naphthyl ether, yura yara, 2-naphthyl methyl ether, yara-yara, 2-naphthol methyl ether, nerolin old, beta-naphthyl methyl ether
PubChem CID 7119
IUPAC-Name 2-Methoxynaphthalin
SMILES COC1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxynaphthalene
Schmelzpunkt 70°C to 75°C
Siedepunkt 272°C to 274°C
Flammpunkt ca 139°C (282°F)
Menge 250 g
Beilstein 1859408
Merck Index 14,5997
Löslichkeitsinformationen Soluble in benzene,carbon disulfide,diethyl ether. Insoluble in water.
Formelmasse 158.2
Reinheit (%) 98%