Learn More
2-Methoxyethylisothiocyanat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11393016
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11393016 1 g 1 Gramm
11303026 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11393016 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10839.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 38663-85-3 | C4H7NOS | 117.166 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38663-85-3
Summenformel C4H7NOS
Molekulargewicht (g/mol) 117.166
MDL-Nummer MFCD00041126
InChI-Schlüssel HTSAVXAFEVUJQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxyethyl isothiocyanate, ethane, 1-isothiocyanato-2-methoxy, 2-methoxyethylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-2-methoxy-ethane, 1-isothiocyanato-2-methoxyethane, 2-methoxyethanisothiocyanate, acmc-1aezw, 2-methoxy ethyl isothiocyanate, #, ethane,1-isothiocyanato-2-methoxy
PubChem CID 123475
IUPAC-Name 1-Isothiocyanato-2-methoxyethan
SMILES COCCN=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxyethyl isothiocyanate
Dichte 1.08
Siedepunkt 88°C to 92°C (24 mmHg)
Flammpunkt 66°C (150°F)
Brechungsindex 1.512
Menge 1 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 773990
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 117.17
Reinheit (%) ≥98%