Learn More
2-Methoxyethylchlorformiat, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11475700
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
250 mL
Packungsgröße:
25 Milliliter
250 Milliliter
5 Milliliter
Artikelnummer. 11475700
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H25937.AK
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 628-12-6 | C4H7ClO3 | 138.547 g/mol
2-methoxyethyl chloroformate was used to produce di-2-dimethoxyethyl hydrazine carboxylate(alternative reagent for the mitsunobu reaction).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Methoxyethylchlorformiat wurde zur Herstellung von di-2-Dimethoxyethylhydrazincarboxylat (alternatives Reagenz für die Mitsunobu-Reaktion) verwendet.
Löslichkeit
Löslich in den meisten herkömmlichen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 628-12-6
Summenformel C4H7ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 138.547
MDL-Nummer MFCD00058932
InChI-Schlüssel NDYYWMXJZWHRLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxyethyl chloroformate, chloroformic acid 2-methoxyethyl ester, 2-methoxyethylchloroformate, chloro 2-methoxyethoxy methanone, carbonochloridic acid, 2-methoxyethyl ester, 2-methoxyethylchlorocarbonat, pubchem12774, methoxyethyl chloroformate, acmc-1awq9, 2-methoxy-ethyl chloroformate
PubChem CID 69400
IUPAC-Name 2-Methoxyethylcarbonchloridat
SMILES COCCOC(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxyethyl chloroformate
Dichte 1.192
Siedepunkt 157°C to 158°C
Flammpunkt 59°C (138°F)
Brechungsindex 1.42
Menge 250 mL
UN-Nummer UN2742
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in most organic solvents.
Formelmasse 138.55
Reinheit (%) 85%
Güte Technisch