Learn More
2-Methoxyethoxymethylchlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Methoxyethoxymethyl Chloride |
| CAS | 3970-21-6 |
| Summenformel | C4H9ClO2 |
| Menge | 10 g |
| Synonym | 1-(Chloromethoxy)-2-methoxyethane, 2,5-Dioxahexyl Chloride, 2-(Chloromethoxy)ethoxymethane, 2-Methoxyethoxymethyl chloride, Chloromethyl 2-Methoxyethyl Ether, Methoxyethoxymethyl Chloride, beta-Methoxyethoxymethyl Chloride, MEM Chloride, MEM-Cl |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H9ClO2/c1-6-2-3-7-4-5/h2-4H2,1H3 |
| SMILES | COCCOCCl |
| IUPAC-Name | 1-(Chloromethoxy)-2-Methoxyethan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 124.57 |
| Formelmasse | 124.0291 |