Learn More
2-Methoxyethoxymethylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30478360
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30478360 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30478360 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM26253025G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxyethoxymethyl Chloride
CAS 3970-21-6
Summenformel C4H9ClO2
Menge 25 g
Synonym 1-(Chloromethoxy)-2-methoxyethane, 2,5-Dioxahexyl Chloride, 2-(Chloromethoxy)ethoxymethane, 2-Methoxyethoxymethyl chloride, Chloromethyl 2-Methoxyethyl Ether, Methoxyethoxymethyl Chloride, beta-Methoxyethoxymethyl Chloride, MEM Chloride, MEM-Cl
InChI-Formel InChI=1S/C4H9ClO2/c1-6-2-3-7-4-5/h2-4H2,1H3
SMILES COCCOCCl
IUPAC-Name 1-(Chloromethoxy)-2-Methoxyethan
Molekulargewicht (g/mol) 124.57
Formelmasse 124.0291