Learn More
2-Methoxyethanol, TRC
Artikelnummer. 30133634
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133634 250 mL 250 Milliliter
30011743 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133634 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM262435250ML
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-86-4
Summenformel C3 H8 O2
Molekulargewicht (g/mol) 76.09
Synonym Ethanol, 2-methoxy- (8CI, 9CI, ACI), 1-Hydroxy-2-methoxyethane, 2-Methoxy-1-ethanol, 2-Methoxyethanol, 2-Methoxyethyl alcohol, 3-Oxa-1-butanol, Amsco-Solv EE, Dowanol EM, Ektasolve EM, Ethylene glycol methyl ether, Ethylene glycol monomethyl ether, Glycol methyl ether, Glycol monomethyl ether, Hisolve MC, Methoxyethanol, Methoxyethylene glycol, Methoxyhydroxyethane, Methyl Cellosolve, Methyl glycol, Methyl oxitol, Monoethylene glycol methyl ether, Monomethylglycol, NSC 1258, Poly-Solv EM, β-Methoxyethanol, Ethyleneglycol-monomethyl ether
IUPAC-Name 2-Methoxyethanol
SMILES COCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxyethanol
Menge 250 mL
InChI-Formel InChI=1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
Formelmasse 76.0524