Learn More
2-Methoxyethanol, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10385710 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10385710 1 L Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Liter
10050260 2.5 L Kunststoffbeschichtete Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10385710 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. M/4100/15
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemical Identifiers
CAS 109-86-4
Summenformel C3H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 76.095
MDL-Nummer 2867
InChI-Schlüssel XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
PubChem CID 8019
ChEBI CHEBI:46790
IUPAC-Name 2-Methoxyethanol
SMILES COCCO
Specifications
Schmelzpunkt -85°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 124°C
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 L
Formelmasse 76.09g/mol
Dampfdruck 9.5mmHg at 25°C
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Methoxyethanol
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Hazard Statement
  • H370-Schädigt die Organe.
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.