Learn More
2-Methoxyethanol, für Analysezwecke, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 149360025
Additional Details : CAS : 109-86-4 Gewicht : 3.87500kg Transport : UN number : 1188 Chem class : 3 Pack group : III
Menge 2.5L
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10418273
  • 120.00 CHF / 2.50 Liter
Auf Lager, versandfertig: 19
Chemische Identifikatoren
109-86-4
76.09
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
8019
2-methoxyethanol
C3H8O2
MFCD00002867
methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
CHEBI:46790
COCCO
Spezifikation
0.001 meq/g max.
2-Methoxyethanol
38°C
1.402
1.7 mPa.s (20°C)
124.0°C
-85.0°C
109-86-4
C3H8O2
MFCD00002867
15, 6063
Solubility in water: soluble
COCCO
76.09
CHEBI:46790
Flüssig
Analyse
0.0005 meq/g max.
0.9600g/mL
Glasflasche
0.96
0.1% Max. (Coulometric)
Nicht ausgewiesen
2.5L
99.5% min. (GC)
CH3OCH2CH2OH
01, 467
methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
2-methoxyethanol
8019
76.09
99.5+%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation