Learn More
2-Methoxyethanol 500 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30316131
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30316131 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30316131 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA09010378ME
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxyethanol
CAS 109-86-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-Methoxyethanol
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C3 H8 O2
Konzentration 500 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Ethylene Glycol Monomehyl Ether, 2-Methoxyethanol, Ethyleneglycol-monomethyl ether
InChI-Formel InChI=1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
SMILES COCCO
IUPAC-Name 2-Methoxyethanol
Solvent or Matrix Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 76.09
Menge 1 mL
Formelmasse 76.0524 g/mol