Learn More
2-Methoxycarbonylphenylboronsäure, TRC
Artikelnummer. 30481527
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30481527 500 mg 500 Milligramm
30481230 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30481527 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM329683500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemischer Name oder Material 2-Methoxycarbonylphenylboronic acid
CAS 374538-03-1
Summenformel C8H9BO4
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H9BO4/c1-13-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9(11)12/h2-5,11-12H,1H3
SMILES COC(=O)c1ccccc1B(O)O
IUPAC-Name (2-Methoxycarbonylphenyl)boronsäure
Molekulargewicht (g/mol) 179.97
Formelmasse 180.0594
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.