Learn More
2-Methoxycarbonylphenylboronsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Methoxycarbonylphenylboronic acid |
| CAS | 374538-03-1 |
| Summenformel | C8H9BO4 |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H9BO4/c1-13-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9(11)12/h2-5,11-12H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccccc1B(O)O |
| IUPAC-Name | (2-Methoxycarbonylphenyl)boronsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 179.97 |
| Formelmasse | 180.0594 |