Learn More
2-(Methoxycarbonyl)phenylisothiocyanat, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11445536
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11445536 25 g -
11435536 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11445536 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20693.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16024-82-1
Summenformel C9H7NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 193.22
MDL-Nummer MFCD00041062
InChI-Schlüssel UNXVHBOJSCWVCD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 85243
IUPAC-Name Methyl-2-isothiocyanatobenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1N=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Methoxycarbonyl)phenyl isothiocyanate
Dichte 1.24
Siedepunkt 149°C to 150°C (17 mmHg)
Brechungsindex 1.6355
Menge 25 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 2720655
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym 2-isothiocyanato-benzoic acid methyl ester, 2-methoxycarbonylphenyl isothiocyanate, 2-methoxycarbonyl phenyl isothiocyanate, benzoic acid,2-isothiocyanato-, methyl ester, benzoic acid, 2-isothiocyanato-, methyl ester, acmc-209dkr, methyl2-isothiocyanatobenzoate, methyl 2-isothiocyanato benzoate, methyl 2-isothiocyanatobenzenecarboxylate, 2-isothiocyanatobenzoic acid methyl ester
Formelmasse 193.23
Reinheit (%) 98%