Learn More
2-(Methoxycarbonyl)benzensulfonamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480044
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11480044 100 g 100 Gramm
11460044 5 g 5 Gramm
11470044 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480044 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13553.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 57683-71-3 | C8H9NO4S | 215.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 57683-71-3
Summenformel C8H9NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 215.22
MDL-Nummer MFCD00009808
InChI-Schlüssel VSOOBQALJVLTBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-aminosulfonyl benzoate, 2-carbomethoxybenzenesulfonamide, 2-sulfamoylbenzoic acid methyl ester, 2-methoxycarbonyl benzene sulfonamide, methyl o-sulphamoylbenzoate, benzoic acid, 2-aminosulfonyl-, methyl ester, benzoic acid, 2-sulfamoyl-, methyl ester, 2-methoxycarbonylphenylsulfonamide, 2-methoxycarbonylbenzenesulfonamide, 2-methoxycarbonyl benzenesulphonamide
PubChem CID 42546
ChEBI CHEBI:83512
IUPAC-Name methyl-2-sulfamoylbenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1S(N)(=O)=O
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-(Methoxycarbonyl)benzenesulfonamide
Schmelzpunkt 123°C to 125°C
Menge 100 g
Formelmasse 215.23
Reinheit (%) 98%