Learn More
2-(Methoxycarbonyl)-3-thiophensulfonylchlorid, Mikromol™
Beschreibung
2-(Methoxycarbonyl)-3-thiophensulfonylchlorid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(Methoxycarbonyl)-3-thiophenesulfonyl Chloride |
| CAS | 59337-92-7 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 2-(Methoxycarbonyl)-3-thiophenesulfonyl Chloride |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C6 H5 Cl O4 S2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | 2-(Methoxycarbonyl)-3-thiophenesulfonyl Chloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H5ClO4S2/c1-11-6(8)5-4(2-3-12-5)13(7,9)10/h2-3H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1sccc1S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC-Name | Methyl-3-Chlorosulfonylthiophen-2-Carboxylat |
| Mehr anzeigen |