Learn More
2-Methoxybenzoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399779
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11399779 5 g 5 Gramm
11309789 25 g 25 Gramm
11319789 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11399779 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22784.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 21615-34-9 | C8H7ClO2 | 170.592 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21615-34-9
Summenformel C8H7ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 170.592
MDL-Nummer MFCD00000664
InChI-Schlüssel RZNHSEZOLFEFGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-anisoyl chloride, methoxybenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-methoxy, o-methoxybenzoyl chloride, 2-methoxybenzoic acid chloride, 2-methoxybenzoylchloride, o-anisoylchloride, 2-anisoyl chloride, o-anisic acid chloride, acmc-1cbfi
PubChem CID 88969
IUPAC-Name 2-Methoxybenzoylchlorid
SMILES COC1=CC=CC=C1C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxybenzoyl chloride
Dichte 1.146
Siedepunkt 128°C to 129°C (8 mmHg)
Flammpunkt 84°C (184°F)
Brechungsindex 1.5724
Menge 5 g
UN-Nummer UN1729
Beilstein 607605
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 170.6
Reinheit (%) 97%