Learn More
2-Methoxybenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394534
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11394534 100 g 100 Gramm
11374534 5 g 5 Gramm
11384534 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11394534 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L01293.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6609-56-9 | C8H7NO | 133.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6609-56-9
Summenformel C8H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 133.15
MDL-Nummer MFCD00001783
InChI-Schlüssel FSTPMFASNVISBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyanoanisole, o-methoxybenzonitrile, 2-methoxy-benzonitrile, benzonitrile, 2-methoxy, 2-methoxybenzenecarbonitrile, o-anisolnitrile, o-anisonitrile, methoxybenzonitrile, 2-methxybenzonitrile, o-methyoxybenzonitrile
PubChem CID 81086
IUPAC-Name 2-Methoxybenzonitril
SMILES COC1=CC=CC=C1C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxybenzonitrile
Dichte 1.093
Siedepunkt 256°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Almond-like
Brechungsindex 1.5465
Menge 100 g
UN-Nummer UN3276
Beilstein 2207134
Formelmasse 133.15
Reinheit (%) 98%