Learn More
2-Methoxybenzoesäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Methoxybenzoic Acid |
| Menge | 10 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H8O3/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10) |
| Formelmasse | 152.0473 |