Learn More
2-Methoxybenzoesäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485613
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11485613 100 g 100 Gramm
11495613 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11485613 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13513.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 579-75-9 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 579-75-9
Summenformel C8H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 152.149
MDL-Nummer MFCD00002431
InChI-Schlüssel ILUJQPXNXACGAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-anisic acid, o-methoxybenzoic acid, 2-anisic acid, o-methylsalicylic acid, benzoic acid, 2-methoxy, salicylic acid methyl ether, 2-methoxy-benzoic acid, 2-methoxybenzoicacid, o-methoxy benzoic acid, ortho-methoxybenzoic acid
PubChem CID 11370
ChEBI CHEBI:421840
IUPAC-Name 2-Methoxybenzoesäure
SMILES COC1=CC=CC=C1C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxybenzoic acid
Schmelzpunkt 99°C to 103°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 100 g
Beilstein 509929
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) ≥98%