Learn More
2-Methoxybenzolessigsäure, TRC
Artikelnummer. 30466699
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30466699 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30466699 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM22607050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxybenzeneacetic Acid
CAS 93-25-4
Summenformel C9H10O3
Menge 50 g
Synonym 2-Methoxy-benzeneacetic Acid, Benzeneacetic acid, 2-methoxy-, Acetic acid, (o-methoxyphenyl)- (6CI,7CI,8CI), (o-Methoxyphenyl)acetic acid, 2-Methoxyphenylacetic acid, NSC 110708, NSC 16257, [2-(Methyloxy)phenyl]acetic acid, o-Anisylacetic acid
InChI-Formel InChI=1S/C9H10O3/c1-12-8-5-3-2-4-7(8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
SMILES COc1ccccc1CC(=O)O
IUPAC-Name 2-(2-Methyxyph)Essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 166.17
Formelmasse 166.063