Learn More
2-Methoxybenzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30240600
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30240600 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30240600 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2609805G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Anisaldehyde
CAS 135-02-4
Summenformel C8 H8 O2
Menge 5 g
Synonym o-Anisaldehyde, 2-Methoxybenzaldehyde
InChI-Formel InChI=1S/C8H8O2/c1-10-8-5-3-2-4-7(8)6-9/h2-6H,1H3
SMILES COc1ccccc1C=O
IUPAC-Name 2-Methoxybenzaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
Formelmasse 136.0524